1,4-Dioxan 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
167800025
167805000
167800010
ACRO167800025EA
408
EUR
ACRO167800025
ACRO167805000
ACRO167800010
1,4-Dioxan 99+% für die Spektroskopie
1,4-Dioxan
Formel:
C₄H₈O₂ Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 12 °C Dichte: 1,034 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006571 CAS-Nummer: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 270 nm A: ≤0.03 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |