1,4-Dioxan, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Diethylendioxid, p-Dioxan, Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03132.1000 1.03132.2500
1.03132.1000EA 300 EUR
1.03132.1000 1.03132.2500
1,4-Dioxan, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 101,1
Schmelzpunkt: 11,8
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM