2,7-Dibromfluoren 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
355240050 355240250
ACRO355240050EA 25.9 EUR
ACRO355240050 ACRO355240250
2,7-Dibromfluoren 99%
2,7-Dibromfluoren
Formel: C₁₃H₈Br₂
Molecular Weight: 324,01 g/mol
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019048
CAS-Nummer: 16433-88-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥98.5 %