2,7-Dibromfluoren
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2,7-Dibromo-9H-fluorene
005333-25G
005333-5G
FLUO005333-25GEA
121
EUR
FLUO005333-25G
FLUO005333-5G
2,7-Dibromfluoren
2,7-Dibromfluoren
Formel:
C₁₃H₈Br₂ Molecular Weight: 324,01 g/mol |
MDL:
MFCD00019048 CAS-Nummer: 16433-88-8 |