Lithiumaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Lithiumaluminiumhydrid, Lithiumalanat, Aluminiumlithiumhydrid, LAH
62420-10G-F 62420-250G-F 62420-50G-F
SIAL62420-10G-FEA 61 EUR
SIAL62420-10G-F SIAL62420-250G-F SIAL62420-50G-F
Lithiumaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
Molecular Weight: 37,95 g/mol
Schmelzpunkt: 125 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011075
CAS-Nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,00348