Lithiumhexafluoroarsenat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11530.09 11530.18
11530.09EA 143 EUR
11530.09 11530.18
Lithiumhexafluoroarsenat ≥99%
Lithiumhexafluoroarsenat
Purity: 99% CAS No.: 29935-35-1 Molecular Formula: LiAsF6 Formula Weight: 195.85 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00011076
Formel: AsF₆Li
Molecular Weight: 195,85 g/mol
Schmelzpunkt: 349 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011076
CAS-Nummer: 29935-35-1
EINECS: 249-963-0
UN: 1557
ADR: 6.1,II