Lithiumhexafluoroarsenat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
002845-25G 002845-100G
FLUO002845-25GEA 279 EUR
FLUO002845-25G FLUO002845-100G
Lithiumhexafluoroarsenat
Lithiumhexafluoroarsenat
Formel: AsF₆Li
Molecular Weight: 195.85 g/mol
Schmelzpunkt: 349
MDL: MFCD00011076
CAS-Nummer: 29935-35-1
EINECS: 249-963-0
UN: 1557
ADR: 6.1 II