di-Lithiumtetraborat 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithiumtetraborat
206940010 206942500
ACRO206940010EA 363 EUR
ACRO206940010 ACRO206942500
di-Lithiumtetraborat 98+% zur Analyse
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Molecular Weight: 169.12 g/mol
Schmelzpunkt: 930 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 200°C)
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm