di-Lithiumtetraborat ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Lithiumtetraborat
10744.22EA 187 EUR
10744.22 10744.A1 10744.14
di-Lithiumtetraborat ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Molecular Weight: 169,12 g/mol
Schmelzpunkt: 930 °C
Dichte: 2,4
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,5524