Spectromelt® A 10 (di-Lithiumtetraborat) zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Lithiumtetraborat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
1.10783.1000EA 386 EUR
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
Spectromelt® A 10 (di-Lithiumtetraborat) zur Analyse, Supelco®
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Molecular Weight: 169,12 g/mol
Schmelzpunkt: 918 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 98.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %