di-Natriumtetraborat, wasserfrei ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10875.14 10875.22 10875.36
10875.14EA 88.5 EUR
10875.14 10875.22 10875.36
di-Natriumtetraborat, wasserfrei ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
di-Natriumtetraborat
Purity: 99.998% CAS No.: 1330-43-4 Molecular Formula: B4Na2O7 Formula Weight: 201.22 Physical Form: Powder Density: 2.367 Refractive Index: 1.501 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 741° Boiling Point: 1575° dec. Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00081185
Formel: Na₂B₄O₇
Siedepunkt: 1575 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 741 °C
Dichte: 2,367
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 14,8590