di-Natriumtetraborat, wasserfrei ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
12305.A1EA
59
EUR
12305.A1
12305.A7
di-Natriumtetraborat, wasserfrei ≥99,5% (Metall-Basis)
di-Natriumtetraborat
Formel:
Na₂B₄O₇ Molecular Weight: 201,22 g/mol Siedepunkt: 1575 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 741 °C Dichte: 2,367 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081185 CAS-Nummer: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 14,8590 |