Lithiumtetrafluoroborat
Lieferant: FLUOROCHEM
002848-25G
002848-100G
FLUO002848-25GEA
82.1
EUR
FLUO002848-25G
FLUO002848-100G
Lithiumtetrafluoroborat
Lithium tetrafluoroborate
Formel:
BF₄Li Molecular Weight: 93.74 g/mol Dichte: 0.852 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011087 CAS-Nummer: 14283-07-9 EINECS: 238-178-9 UN: 3260 ADR: 8 III |