Natriumtetrafluoroborat 97+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium fluoroborate
192120250
192125000
192120025
ACRO192120250EA
43.5
EUR
ACRO192120250
ACRO192125000
ACRO192120025
Natriumtetrafluoroborat 97+%, reinst
Sodium tetrafluoroborate
Formel:
BF₄Na Molecular Weight: 109.79 g/mol Schmelzpunkt: 384 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003515 CAS-Nummer: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 UN: 1759 ADR: 8 II Merck Index: 12,08761 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light grey Crystalline powder or crystals |
Titration | ≥97.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤30 ppm |