Natriumtetrafluoroborat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium fluoroborate
A12393.22
A12393.36
A12393.A3
A12393.22EA
25
EUR
A12393.22
A12393.36
A12393.A3
Natriumtetrafluoroborat ≥97%
Sodium tetrafluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Melting Point: 384° dec.
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Formel:
BF₄Na Molecular Weight: 109,79 g/mol Schmelzpunkt: 384 °C (Zersetzung) Dichte: 2,47 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003515 CAS-Nummer: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 Merck Index: 14,8617 |