Natriumtetrafluoroborat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Sodium fluoroborate
007291-25G 007291-500G 007291-10KG 007291-1KG
FLUO007291-25GEA 0 EUR
FLUO007291-25G FLUO007291-500G FLUO007291-10KG FLUO007291-1KG
Natriumtetrafluoroborat
Sodium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Na
Schmelzpunkt: 384 °C
Dichte: ∼2,47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003515
CAS-Nummer: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
Merck Index: 12,08761