Lithiumtetrahydroborat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 151 EUR
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Lithiumtetrahydroborat 95%
Lithiumtetrahydroborat
Formel: H₄BLi
Molecular Weight: 21,78 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 280 °C
Dichte: 0,66 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011088
CAS-Nummer: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay ≥94 %