Lithiumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
62460-25G-F 62460-5G-F
SIAL62460-25G-FEA 133 EUR
SIAL62460-25G-F SIAL62460-5G-F
Lithiumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lithiumtetrahydroborat
Formel: H₄BLi
Molecular Weight: 21,78 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 274…277 °C
Dichte: 0,666 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011088
CAS-Nummer: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547