Natriumborhydrid 99%, Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumtetrahydridoborat, Natriumtetrahydroborat, Natriumboranat
200051000
200050250
200055000
ACRO200051000EA
123
EUR
ACRO200051000
ACRO200050250
ACRO200055000
Natriumborhydrid 99%, Pulver
Natriumtetrahydroborat
Formel:
NaBH₄ Molecular Weight: 37,83 g/mol Schmelzpunkt: 360 °C (Zersetzung) Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003518 CAS-Nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,08664 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |