Natriumborhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
88983.22 88983.36 88983.09
88983.22EA 97.2 EUR
88983.22 88983.36 88983.09
Natriumborhydrid ≥98%
Natriumtetrahydroborat
Purity: 98% min CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: -4+16 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
Formel: NaBH₄
Schmelzpunkt: 400 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,074
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,8592