Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
71320-100G 71320-25G 71320-500G
SIAL71320-100GEA 105 EUR
SIAL71320-100G SIAL71320-25G SIAL71320-500G
Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664