Lithiummetaborat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
365711000
365715000
ACRO365711000EA
118
EUR
ACRO365711000
ACRO365715000
Lithiummetaborat 99% zur Analyse
Lithium metaborate
Formel:
BLiO₂ Molecular Weight: 49.75 g/mol Siedepunkt: 1719 Schmelzpunkt: 845 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011089 CAS-Nummer: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤1000 ppm |