Lithiummetaborat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
36760.18
36760.30
36760.18EA
96.9
EUR
36760.18
36760.30
Lithiummetaborat 98,0-102,0% ACS
Lithium metaborate
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Formel:
BLiO₂ Molecular Weight: 49.75 g/mol Siedepunkt: 1719 Schmelzpunkt: 845 Dichte: 1.397 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011089 CAS-Nummer: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |