Lithiummetaborat, getrocknet 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16145.14 A16145.22 A16145.36
A16145.14EA 30.2 EUR
A16145.14 A16145.22 A16145.36
Lithiummetaborat, getrocknet 99%
Lithium metaborate
Purity: 99% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Formel: BLiO₂
Molecular Weight: 49.75 g/mol
Siedepunkt: 1719
Schmelzpunkt: 845
Dichte: 1.397
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011089
CAS-Nummer: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546