Kaliumbromid 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
196480010
196480050
ACRO196480010EA
50.6
EUR
ACRO196480010
ACRO196480050
Kaliumbromid 98%, reinst
Kaliumbromid
Formel:
KBr Siedepunkt: 1435 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 734 °C Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤1 % |
Chloride (Cl) | ≤4500 ppm |
Iodide (I) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Oxidizing substance | ≤0.001 % (as KBrO3) |
Alkaline earth metals | ≤0.05 % (as Ba) |