Kaliumbromid 99+% für die IR-Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bromkalium
206391000 206390250 206395000
ACRO206391000EA 86.7 EUR
ACRO206391000 ACRO206390250 ACRO206395000
Kaliumbromid 99+% für die IR-Spektrophotometrie
Kaliumbromid
Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 734 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Additional info Application test: Passes test
Absorbance ≤0.015 (other: 420-4000 1/cm)