Kaliumbromid für die FT-IR-Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromkalium
39794.22
39794.14
AB208968.0025
39794.22EA
292
EUR
39794.22
39794.14
ABCRAB208968.0025
Kaliumbromid für die FT-IR-Spektroskopie
Kaliumbromid
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Powder
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formel:
KBr Molecular Weight: 119 g/mol Siedepunkt: 1435 °C Schmelzpunkt: 730 Dichte: 2.75 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |