Kaliumbromid 99,5-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
02110-2.5KG
02110-100G
02110-1KG
02110-6X1KG
02110-2.5KGEA
228.89
EUR
02110-2.5KG
02110-100G
02110-1KG
02110-6X1KG
Kaliumbromid 99,5-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Kaliumbromid
Formel:
KBr Siedepunkt: 1,383 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 734 °C Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 ADR: 1, Merck Index: 13,07701 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) | 99.5 - 100.5 % |
Loss on drying (105°C, 3h) | Max. 0.3 % |
Acidity or alkalinity | complying |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Mg, earth alkali metals (as Ca) | Max. 200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Bromate (BrO₃) | complying |
Chloride (Cl) | Max. 0.2 % |
Iodide (I) | complying |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |