Kaliumbromid, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Bromkalium

06155.1600 06155.2600 06155.3600 06155.5600 06155.6600 06155.7500
KRAF06155.1600EA 31.1 EUR
KRAF06155.1600 KRAF06155.2600 KRAF06155.3600 KRAF06155.5600 KRAF06155.6600 KRAF06155.7500
Kaliumbromid, reinst
Kaliumbromid
Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435
Schmelzpunkt: 730
Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR