Kaliumbromid, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
1.04900.1000
1.04900.9029
1.04900.1000EA
503
EUR
1.04900.1000
1.04900.9029
Kaliumbromid, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Kaliumbromid
Formel:
KBr Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |