Kaliumbromid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04904.0100
1.04904.0500
1.04904.0100EA
276
EUR
1.04904.0100
1.04904.0500
Kaliumbromid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Kaliumbromid
Formel:
KBr Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 730 °C |
Molar Mass | 119.00 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1435 °C |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (795 °C) |
Density | 2.75 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |