Kaliumbromid ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromkalium
26708.238EA
54.3
EUR
26708.238
26708.295
Kaliumbromid ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kaliumbromid
Formel:
KBr Molecular Weight: 119 g/mol Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity or alkalinity | Passes test |
pH (20°C; 5 %) | 5 - 8 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.5 % |
BrO3 (Bromate) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
I (Iodide) | Max. 10 ppm |
IO3 (Iodate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ba (Barium) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.02 % |