Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bromkalium
60089-100G 60089-500G
SIAL60089-100GEA 47.1 EUR
SIAL60089-100G SIAL60089-500G
Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®
Kaliumbromid
Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435
Schmelzpunkt: 730
Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701