Lithiumbromid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
212530250 212532500
ACRO212530250EA 128 EUR
ACRO212530250 ACRO212532500
Lithiumbromid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lithium bromide
Formel: LiBr
Molecular Weight: 86.84 g/mol
Siedepunkt: 1265 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 3.46 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm