Lithiumbromid ≥99%, kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 EUR
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Lithiumbromid ≥99%, kristallines Pulver
Lithium bromide
Formel: LiBr
Molecular Weight: 86,84 g/mol
Siedepunkt: 1265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)