Lithiumbromid ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
213225-100GEA 60.59 EUR
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
Lithiumbromid ≥99%, Reagenzqualität
Lithium bromide
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: LiBr
Molecular Weight: 86,84 g/mol
Siedepunkt: 1,265 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 3,46 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of Br 91.1 - 92.9 %
Appearance of the solution complying