Natriumbromid, (max. 1% H₂O) 99+% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Bromnatrium
A10552.0B
A10552.0I
A10552.30
A10552.0BEA
59
EUR
A10552.0B
A10552.0I
A10552.30
Natriumbromid, (max. 1% H₂O) 99+% (Trockengewicht)
Natriumbromid
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Refractive Index: 1.6412
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formel:
NaBr Molecular Weight: 102,89 g/mol Siedepunkt: 1390 °C Schmelzpunkt: 755 °C Dichte: 3,203 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003475 CAS-Nummer: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 14,8594 |