Natriumbromid, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Bromnatrium

06139.1600 06139.2600 06139.3600 06139.5600 06139.6600 06139.7500
KRAF06139.1600EA 27.1 EUR
KRAF06139.1600 KRAF06139.2600 KRAF06139.3600 KRAF06139.5600 KRAF06139.6600 KRAF06139.7500
Natriumbromid, reinst
Natriumbromid
Formel: NaBr
Siedepunkt: 1396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 753 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR