Natriumbromid, EMPROVE® ESSENTIAL JP, USP, BP, Ph. Eur., reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bromnatrium
1.06360.1000 1.06360.9025
1.06360.1000EA 0 EUR
1.06360.1000 1.06360.9025
Natriumbromid, EMPROVE® ESSENTIAL JP, USP, BP, Ph. Eur., reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Natriumbromid
Formel: NaBr
Siedepunkt: 1396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 753 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666