Natriumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bromnatrium
71329-1KG
71329-250G
SIAL71329-1KGEA
189
EUR
SIAL71329-1KG
SIAL71329-250G
Natriumbromid, Sigma-Aldrich®
Natriumbromid
Formel:
NaBr Siedepunkt: 1396 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 753 °C Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003475 CAS-Nummer: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 13,08666 |