Kaliumbromat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18258.0E A18258.22 A18258.36
A18258.0EEA 228 EUR
A18258.0E A18258.22 A18258.36
Kaliumbromat ≥99%
Potassium bromate
Purity: 99% CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 370° dec. UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 370 °C (Zers.)
Dichte: 3.27
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779