Kaliumcyanid 97+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 105 EUR
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
Kaliumcyanid 97+%, reinst
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Siedepunkt: 1625 °C
Schmelzpunkt: 634 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %