Kaliumcyanid ≥96,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyankalium, Zyankali
12136.18
12136.30
12136.A1
12136.18EA
23.4
EUR
12136.18
12136.30
12136.A1
Kaliumcyanid ≥96,0% ACS
Kaliumcyanid
Formel:
KCN Siedepunkt: 1625 °C Schmelzpunkt: 634 °C Dichte: 1,52 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011397 CAS-Nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,7626 |