Kaliumcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cyankalium, Zyankali
60178-100G 60178-25G
SIAL60178-100GEA 97.7 EUR
SIAL60178-100G SIAL60178-25G
Kaliumcyanid, Sigma-Aldrich®
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Siedepunkt: 1625 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 634 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709