Kaliumcarbonat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Pottasche
06156.1600 06156.3600 06156.5600 06156.6600 06156.7500
KRAF06156.1600EA 31.6 EUR
KRAF06156.1600 KRAF06156.3600 KRAF06156.5600 KRAF06156.6600 KRAF06156.7500
Kaliumcarbonat, reinst
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM