Kaliumcarbonat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pottasche
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04928.1000EA 152 EUR
1.04928.1000 1.04928.9050 1.04928.0500
Kaliumcarbonat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Molecular Weight: 138,21 g/mol
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/16640598.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1120 g/l (20 °C)
Melting Point 891 °C
Molar Mass 138.21 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 - 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)