VWR®, Anti-Vibrations-Wägeplatte
Lieferant: VWR Collection
611-2536EA 1670 EUR
611-2536 611-5275
VWR®, Anti-Vibrations-Wägeplatte
Möbel Tische und Werkbänke
Polierter Granit. Vier vibrationsabsorbierende Füße dämpfen die Übertragung von Fremdvibrationen auf die Platte, wodurch diese nicht nur zur Verwendung unter Präzisionswaagen, sondern auch für Mikroskope oder andere empfindliche Instrumente geeignet ist.
Weight: 44 kg