Lithiumcarbonat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
193360100 193361000
ACRO193360100EA 41.9 EUR
ACRO193360100 ACRO193361000
Lithiumcarbonat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Molecular Weight: 73,89 g/mol
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %