Lithiumcarbonat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
413265000 413260025 413261000
ACRO413265000EA 161 EUR
ACRO413265000 ACRO413260025 ACRO413261000
Lithiumcarbonat 99+% ACS
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Molecular Weight: 73,89 g/mol
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.002 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)