Lithiumcarbonat ≥99,998% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Puratronic® (max. 0,002% Ca)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10734.18 10734.30 10734.A1
10734.18EA 116 EUR
10734.18 10734.30 10734.A1
Lithiumcarbonat ≥99,998% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Puratronic® (max. 0,002% Ca)
Lithium carbonate
Purity: 99.998% CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310° dec. Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Formel: Li₂CO₃
Siedepunkt: 1310 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 723 °C
Dichte: 2,11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527